Learn More
BRAND™ Inserts simples à membrane en PC BRANDplates™
Inserts stériles individuels
Marque:  BRAND™ 782806
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.07600kg
Code produit. 15690607
  • 345.00€ / 48 pièces
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
  • Boîtes et inserts de culture cellulaire innovants pour la culture manuelle et automatisée des cellules et des tissus
  • Le système d’inserts BRANDplates™, développé conjointement avec la Fraunhofer Gesellschaft, constitue une extension innovante de la gamme de culture cellulaire existante de BRAND
  • Il se compose de deux boîtes de culture cellulaire différentes et de deux versions d’inserts de culture cellulaire, qui peuvent également être combinés les uns avec les autres
  • Spécification
    Spécification
    Paroi lisse
    BRANDplates trade; à 24 ou 6 puits
    48
    Membrane en PC 0,4 micro;m
    13 mm