Learn More
BRAND™ Pointes à filtre BIO-CERT™, 5 à 200 µl
En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide. Pointes à filtre BIO-CERT™, 5 à 200 μl, stériles et sans contaminant biologique. Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes.
104.00€ - 116.00€
Spécification
Volume (métrique) | 5 μl à 200 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Type de pointe | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15164977
|
BRAND™
732732 |
Universel | Portoir |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15194987
|
BRAND™
732832 |
Faible rétention | En rack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Pour toutes les pipettes à code couleur jaune
- En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 50 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles sous la forme d’un rack écologique et pratique, les pointes en rack sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles avec des pertes d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention ou de filtration
Spécification
5 μl à 200 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
5,3cm | |
BIO-CERTTM | |
50 μl, 100 μl |
À filtre | |
Incolore | |
2,08 in | |
Jaune | |
Polypropylène |