Learn More
BRAND™ Pointes à filtre BIO-CERT™, 50 à 1000 µl
En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA. Pointes à filtre BIO-CERT™, 50 à 1000 μl, stériles et sans contaminant biologique. Les filtres en PE ne sont pas auto-étanches et permettent la récupération des échantillons par filtres humides. Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes.
123.00€ - 135.00€
Spécification
Volume (métrique) | 50 μl à 1000 μl |
---|---|
Filtré | À filtre |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Incolore |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Type de pointe | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pointe | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15174977
|
BRAND™
732734 |
Universel | Portoir |
135.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15104997
|
BRAND™
732834 |
Faible rétention | En rack |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
- Filtres en PE non auto-étanches permettant de récupérer des échantillons avec des filtres humides.
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes.
- Graduations à 250, 500 et 1000 μl pour une évaluation rapide du volume.
- Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
- Disponibles sous la forme de racks pratiques et écologiques, les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur bleue
Pointes à ultra faible rétention
- Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
- Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
- Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
- Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
- Grande résistance aux substances chimiques
- Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention ou de filtration
Spécification
50 μl à 1000 μl | |
Stérile | |
Autoclavables | |
7 cm | |
BIO-CERTTM | |
250 μl, 500 μl, 1 000 μl |
À filtre | |
Incolore | |
2,75 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Polypropylène |