Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes BIO-CERT™ nano-cap™
Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
Marque:  BRAND™ 732122
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.78000kg
Code produit. 15114907
  • 112.00€ / 960 pièces
En stock
Description
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
  • Utilisation conseillée avec la pipette Transferpette S sous-micro (03-837-317) et d’autres pipettes à l’aide des pointes ultra-micro/“transparentes”
  • Présentent une ascension capillaire visible à l’œil nu, même avec des volumes de seulement 0,1 μl
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Disponibles dans un format en rack pratique et écologique
  • Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur grise
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
Spécification
0,1 à 20 mu;l
Incolore
1,45 in
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Universel
Bio-Cert™ Nano-cap™
Stérile
Autoclavable
3,7cm
Recharge
Transferpette™ S
Polypropylène