Learn More
BrandTech™ Pointes de pipettes BIO-CERT™, 0,5 à 20 µl BRAND™
Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines
Marque:  BrandTech™ 732264
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 15114927
  • 83.45€ / 960 pièces
Expédition estimée
10-01-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Certifiées stériles et exemptes de contamination biologique par un organisme indépendant
  • Conviennent aux pipettes dotées de pointes ultra-micro / “transparentes”
  • Conception fine
  • Graduations à 2 et 10 μl pour une évaluation rapide du volume
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Proposées sous forme de racks empilables, pratiques et écologiques
  • Les pointes sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur grise
Pointes à ultra faible rétention
  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant provoquer la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention
Spécification
Spécification
Rack
0.5 à 20 μl
Incolore
PP (Polypropylene)
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Universal Fit
Sterile
2, 10 μl
4.6cm
Haut degré de translucidité, éjection facile et faible quantité de déchets, rapide contrôle du volume
Vidéos