missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ Pointes de pipettes BRAND™ BIO-CERT™, 1 à 50 ul

Sans ADN, RNase, ATP ni endotoxines

Marque:  BrandTech™ 732326

Code nomenclature Nacres: NB.02

Informations supplémentaires : Poids : 1.08000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15134937

  • 89.85€ / 960 pièces


Expédition estimée
07-02-2019
Ajouter au panier

Description

Description

  • En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
  • Les pointes certifiées stériles par un organisme indépendant sont exemptes de contamination biologique
  • Disponibles en rétention standard ou ultrafaible
  • Disponibles dans un format en rack pratique et écologique

Pointes à ultra faible rétention

  • Produites selon un processus physicochimique spécial breveté
  • Surface homogène, sans défaut, pour une faible tension superficielle et une faible rétention des échantillons
  • Permettent de réduire les pertes d’échantillons et offrent une reproductibilité bien plus élevée avec les milieux essentiels
  • Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Les pointes peuvent être autoclavées à 121°C (2 bar) sans endommager les propriétés de faible rétention

Spécification

Spécification

Rack
1 à 50 μl
Yes
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free
Rétention ultra faible
Sterile
PP (Polypropylene)
Pour les échantillons biologiques contenant des protéines, des acides nucléiques, des détergents et d’autres liquides difficiles pouvant augmenter la perte d’échantillons
Vidéos