Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger non stériles
S’adaptent aux rotors les plus courants et peuvent être centrifugés à une force maximale de 30 000 FCR. Les microtubes à centrifuger non stériles sont hautement translucides et exempts de reflets, bulles d’air et traces. Les bouchons à clipser plats en PP offrent une étanchéité parfaite tout en étant faciles à ouvrir. Les tubes présentent des parois d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles.
14.82€ - 78.85€
Spécification
Certifications/Conformité Sans endotoxine, RNase, ATP ni ADN
Volume (métrique) 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
Stérilité Non stérile
Matériau PP
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Couleur Type de bouchon Force max. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de bouchon Force max. Prix Quantité et disponibilité  
11678439
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780540
Transparent Bouchon à clipser plat 20 000 RCF
56.50€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
11778218
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780505
Transparent Non inclus 10 000 RCF Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10232481
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780521
Jaune Bouchon à clipser plat 20 000 RCF Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10749341
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780522
Bleu Bouchon à clipser plat 20 000 RCF Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10243051
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780523
Vert Bouchon à clipser plat 20 000 RCF Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10468892
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780524
Orange Bouchon à clipser plat 20 000 RCF Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10478892
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780525
Ambré Bouchon à clipser plat 30 000 x g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10478502
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
780500
Transparent Bouchon à clipser plat 30 000 x g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
S’adaptent à la plupart des rotors courants et peuvent être utilisés jusqu’à 30 000 FCR (g) (10 000 x g pour 0,5 ml ; 20 000 x g pour 1,5 ml ; 30 000 x g pour 1,5 ml et 2,0 ml avec bouchon à 20°C pendant 20 min).
  • Fabriqués en PP vierge
  • Ces tubes très translucides sont exempts de reflet, de bulles d’air et de traces.
  • Les bouchons forment un joint étanche et exempt de fuite qui est facile à ouvrir, même en portant des gants, et sont plats avec une épaisseur constante pour le perçage sans problèmes.
  • Les tubes présentent une paroi d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles.
  • Subdivisions pour la détermination approximative du volume.
  • Autoclavable à 120°C (2 bar), conformément DIN EN 285.
  • La fermeture du couvercle est certifiée exempte d’endotoxine, d’ADN, de DNase et de RNase.
  • Les tubes colorés simplifient l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
Sans endotoxine, RNase, ATP ni ADN
Centrifugeuse
PP
Tube
1,5 ml
Non stérile
Autoclavable à 120°C
Microtube à centrifuger