Learn More
BrandTech™ Pointes de pipettes BRAND™, 1 à 50 µl
Fits most pipettes that use standard ultra-micro/crystal tips
Marque:  BrandTech™ 732026
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 15124897
  • 24.00€ / 1000 pièces
En stock 9
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
Tip
Nonsterile
Standard
Bulk
DNA, RNase, ATP and endotoxin-free
1 to 50μL
Colorless
Polypropylene
10,000 Pack
High translucency, easy ejection and low waste, quick volume check
Vidéos