Learn More
BRAND™ Plaques PCR à profil bas, demi-jupe
En plastique vierge de qualité supérieure sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Fournissent d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR.
213.00€ - 225.00€
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavable
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15683997
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781371
Transparent
213.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15693997
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781372
Blanc
225.00€
50 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Autoclavables
  • Exempts d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’inhibiteurs de PCR.
  • Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis et d’excellents résultats.
  • Les plaques standard et à profil bas de BRAND sont compatibles avec la plupart des grandes marques de thermocycleurs, notamment les systèmes Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT et 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 et Eppendorf™ Mastercycler™.
  • Les plaques PCR blanches sont uniformément colorées avec du dioxyde de titane (TiO2) et ont des surfaces lisses pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence.
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
Sans couvercle
Autoclavable
Non traitée
Plaque de détection
Semi
96
Non stérile
Conique
qPCR
Faible
Étalon
8 x 12
10 sachets de 5
Oui
Thermocycleurs
0,15 ml
0,15 mL
14,4 mL
Oui
50