Learn More
BRAND™ Plaques PCR à profil bas, demi-jupe
En plastique vierge de qualité supérieure sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Fournissent d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR.
Marque:  BRAND™ 781371
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.79910kg
Code produit. 15683997
  • 147.00€ / 50 pièces
Date d’expédition estimée: 05-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavables
  • Exempts d’ADN humain, de RNase, de DNase et d’inhibiteurs de PCR.
  • Des parois minces et uniformes assurent un transfert thermique cohérent et précis et d’excellents résultats.
  • Les plaques standard et à profil bas de BRAND sont compatibles avec la plupart des grandes marques de thermocycleurs, notamment les systèmes Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT et 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 et Eppendorf™ Mastercycler™.
  • Les plaques PCR blanches sont uniformément colorées avec du dioxyde de titane (TiO2) et ont des surfaces lisses pour optimiser la réflexion du signal de fluorescence.
Spécification
Spécification
Autoclavables
Oui
Oui
Faible
8 x 12
0,15 mL
Étalon
Transparent
qPCR
50
96
Semi
10 sachets de 5