Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
En PS avec surface non traitée. Les microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ sont non cytotoxiques et exemptes d’endotoxines, de DNase, d’ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
Marque: BRAND™ 781601
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.13000kg
Description
- Surface en polystyrène
- Surfaces à fixation moyenne, non stériles
- Plaque standard pour la plupart des applications
- Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
- Plaques en barrettes disponibles
- Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
- Fonds transparents disponibles en forme F
- Disponible en transparent, blanc ou noir
- Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
- Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
Spécification
ANSI, SLAS | |
Oui | |
Transparent | |
Sans couvercle | |
96 | |
Non traité | |
360 μl | |
Essais biologiques homogènes, analyses et stockage | |
Oui |
8 x 12 | |
V | |
Étalon | |
PS | |
Non stérile | |
Étalon | |
Oui | |
100/boîte |