Learn More
BRAND™ Membranes filtrantes
À utiliser avec les contrôleurs de macropipette seripettor™, QuikSip™, accu-jet™ pro. Les membranes filtrantes sont disponibles dans une capacité de 3 μl et fournies en conditionnement dans des blisters.
Marque: BRAND™ 26052
6.28 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- Pour le contrôleur de macropipette seripettor™, QuikSip™, accu-jet™ pro
- Conditionnement dans des blisters
- 3 μm
- Non stérile
Spécification
Polypropylène, PTFE | |
3 μm | |
Réduit la contamination croisée, évite une aspiration trop puissante et permet un pipetage avec des marges de tolérance de la Classe A | |
Contrôleurs de pipette Macro et Accu-jettrade; |