Learn More
BRAND™ Tubes de distribution souples pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ III
Améliore la capacité d’adaptation des distributeurs Dispensette pour différentes applications.
Marque: BRAND™ 707915
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Pour la distribution répétée (cocktail de scintillation, etc.), le tube de décharge souple protège les innovations importantes en matière de sécurité.
- Matériau en PTFE
- Cône fin
Informations sur la commande
Ne pas utiliser avec le distributeur Dispensette HF ou les distributeurs d’autres fabricants.
Spécification
Tube de décharge | |
Distribution répétée telle que cocktail de scintillation. Le tube de décharge flexible protège les innovations les plus importantes en matière de sécurité. | |
Vanne intégrée | |
3,54 in |
PTFE | |
Distributeur adaptable sur flacon, 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III | |
Pointe fine | |
90 mm |