Learn More
BRAND™ Tubes de distribution souples pour distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™ III
Améliore la capacité d’adaptation des distributeurs Dispensette pour différentes applications.
33.45€
Spécification
Matériau | PTFE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Distribution répétée telle que cocktail de scintillation. Le tube de décharge flexible protège les innovations les plus importantes en matière de sécurité. |
Forme | Pointe fine |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de produit | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de produit | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10665581
|
BRAND™
707915 |
Distributeur adaptable sur flacon, 0,5, 1, 2, 5, 10 ml Dispensette™ III | Tube de décharge | Vanne intégrée | 90 mm |
33.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Pour la distribution répétée (cocktail de scintillation, etc.), le tube de décharge souple protège les innovations importantes en matière de sécurité.
- Matériau en PTFE
- Cône fin
Informations sur la commande
Ne pas utiliser avec le distributeur Dispensette HF ou les distributeurs d’autres fabricants.
Spécification
PTFE | |
Distribution répétée telle que cocktail de scintillation. Le tube de décharge flexible protège les innovations les plus importantes en matière de sécurité. | |
Pointe fine |