Learn More
VACUUBRAND™ Pompes à vide à palettes : Filtres séparateurs de brouillard d’huile
Filtres de brouillard d’huile et pièces de rechange pour pompes à vide à palettes VACUUBRAND
48.25€ - 451.00€
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Type Prix Quantité et disponibilité  
10292551
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20698003
Modèles RE2, RZ2, RE2.5, RZ2.5, RE5, RZ5, RE6, pompe à vide rotative à palettes RZ6 Filtre à brouillard d’huile
382.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10590362
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20698004
Modèle RZ2.5, RZ6, RC6 Element de filtre
48.25€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10485823
Afficher les documents Détails de la promotion
VACUUBRAND™
20698017
Modèles RE8, RE9, RE16 et RZ8, RZ9, pompe à vide rotative à palettes RZ16 Filtre à brouillard d’huile
451.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
À utiliser avec les pompes à vide à palettes VACUUBRAND
  • Les filtres de brouillard d’huile “FO” retiennent jusqu’à 99 % du brouillard d’huile généré par la pompe, ce qui aide à préserver l’environnement du laboratoire
  • Les numéros de référence 13-889-111 correspondent à des pièces de rechange pour les petits filtres de brouillard d’huile 13-889-110