Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, béchers
À utiliser avec les bains à ultrasons Bransonic
Marque:  Branson Ultrasonics™ 000-140-001
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.09400kg
Code produit. 15338644
  • 9.50€ / 1 pièce
Expédition estimée
05-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
pulliConvient à tous les modèles/liliDisponible en verre, acier inox ou PP/li/ul/p
Spécification
Spécification
0,25 L
Bécher en verre
8,4 oz, 0,25 L
Bain de nettoyage à ultrasons de paillasse
Verre
250 ml