Learn More
Branson Ultrasonics™ Micropointes pour Sonifier 200 et 400 watts
Conçus pour traiter les échantillons contenus dans les récipients de petit diamètre à très haute intensité
465.00€ - 1085.00€
Spécification
Matériau | Titane |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Disrupteur de cellules Sonifier™ 200 et 400 W |
Alert:
N’utilisez pas les micropointes en plein air ou à un niveau de sortie supérieur à 7 sur l’ensemble des modèles Sonifier dans la mesure où les pointes se cassent facilement.
Code produit | Marque | Amplitude | Intensité | Type de pointe | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Amplitude | Intensité | Type de pointe | Plage de volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10042313
|
Branson Ultrasonics™
101-063-212 |
64 à 247 μm | Très élevé | Double étage | 0,1 à 10 ml |
1085.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10305073
|
Branson Ultrasonics™
101-148-070 |
59,5 à 247 μm | Haut | Conique | 10 à 50 ml |
465.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10201002
|
Branson Ultrasonics™
101-148-062 |
116 à 494 μm | Ultra haute | Forme conique | 0,25 à 10 ml |
1010.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Conçus pour traiter les échantillons contenus dans les récipients de petit diamètre à très haute intensité
Choisissez parmi les micropointes étagées ou coniques
Manipulez des volumes de 50 ml ou moins
Doubles micropointes étagées
- Idéales pour le traitement des globules rouges et blancs, des cellules de culture tissulaire, des cellules HeLa et des cellules ayant une résistance faible à moyenne au fractionnement
- Se composent d’un coupleur et d’une pointe étagée ; vissez directement dans le convertisseur
- Ont une amplitude inférieure aux pointes coniques, mais peuvent entrer dans des récipients de diamètre plus petit et plus profond
- Traitez les solutions jusqu’à 0,5 ml
- Pour le traitement des spores, champignons, levures, muscles et tissus conjonctifs
- Vissez ces micropointes dans les sondes à pas standards de 0,5 po avec les extrémités taraudées
Spécification
Titane | |
Disrupteur de cellules Sonifier™ 200 et 400 W |