Learn More
Alfa Aesar™ Feuille de métal en laiton, alliage 260, 1,6 mm (0,064 po) d’épaisseur
Marque:  Alfa Aesar™ 045205.GT
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15432207
  • 42.29€ / 1 pièce
Expédition estimée
15-02-2021
Spécification
Brass foil, Alloy 260
1.6mm (0.064 in.) thick
Odorless
150 x 150 mm
MFCD00171255
Feuille
Vidéos
FDS Documents