Learn More
Buerkle™ Cylindre d’immersion en laiton
Le cylindre d’immersion en laiton Buerkle™ pour l’échantillonnage de liquides est entièrement fabriqué à partir de matériaux nickelés ne produisant pas d’étincelles.
840.00€ - 880.00€
Spécification
Type de produit | Sampler |
---|---|
Matériau | Laiton nickelé |
Autoclavable | Autoclavable |
Comprend | Cylindre d’immersion |
Matériau du bouchon | Laiton nickelé |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16595200
|
Buerkle™
5365-7500 |
300 mm |
880.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10719792
|
Buerkle™
5365-7000 |
450 mm |
840.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le bouchon à vis facilite le nettoyage
- Poids élevé pour une descente rapide
- Poignée robuste
- Commander le câble de descente approprié en même temps
- Testé pour une utilisation dans la zone de protection Ex 0
Spécification
Sampler | |
Autoclavable | |
Laiton nickelé | |
Argent | |
75 mm |
Laiton nickelé | |
Cylindre d’immersion | |
Non | |
Échantillonnage ponctuel, échantillons de toutes couches et échantillonnage de fond |