Learn More
Cole-Parmer™ Raccord union de compression droit en laiton
Offre une très bonne résistance chimique. Parfait pour toute utilisation avec des tubulures rigides, y compris des tubulures en fluoropolymères, ainsi que d’autres plastiques et métaux rigides
Marque: Cole-Parmer™ 31412-51
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Offre une très bonne résistance chimique.
- Les raccords de compression fonctionnent bien avec une tubulure rigide, notamment en PTFE ou en polypropylène.
- Un raccord de compression est doté d’un écrou qui comprime la tubulure rigide contre le corps de raccord pour les applications à haute pression.
- La gamme de raccords de compression est idéale pour les tubulures rigides.
- Lors de la sélection de vos raccords, tenez compte du type de tubulure, de la compatibilité des matériaux et des conditions de température et de pression.
Spécification
482°F | |
400°psi | |
Laiton | |
–85deg;F | |
1/8 po |
250°C | |
Non autoclavable | |
Raccord union de compression droit | |
-65deg;C |