Learn More
Thermo Scientific™ Gélose vert brillant (modifiée)
Sélectionnez et identifiez les salmonelles (autres queSalmonella typhi) issues d’échantillons de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, d’eaux et d’eaux usées grâce à ce milieu diagnostique préparé.
0.05€ - 16.10€
Spécification
Description | Gélose vert brillant (modifiée) |
---|---|
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose |
Quantité | 10 / boîte |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12992588
|
Thermo Scientific™
PO0171A |
Gélose vert brillant (modifiée) | 10 / boîte |
0.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13536940
|
Thermo Scientific™
PO5033A |
Gélose vert brillant (modifiée) | 10 / paquet |
16.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Sélectionnez et identifiez les salmonelles (autres que les Salmonella Typhi) dans des échantillons alimentaires, d’eau et cliniques grâce au milieu de diagnostic à la gélose au vert brillant modifié (modifiée) Thermo Scientific™.La formule modifiée garantit une meilleure inhibition des espèces Escherichia coli et Proteus.Le milieu a fait l’objet de nombreuses évaluations en Europe et a été utilisé dans les normes ISO.
La gélose vert brillant (modifiée) permet d’offrir une plus grande inhibition des espècesEscherichia coli etProteusque de nombreuses autres formulations de milieux destinées à l’isolement des salmonelles. La croissances des espècesPseudomonas , dont les colonies peuvent ressembler à des salmonelles sur une gélose vert brillant standard, est limitée, ce qui permet de réduire la confusion ou le travail supplémentaire pour confirmer leur identité. L’inhibition de petites quantités de salmonelles est absente de la formule modifiée1.Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Spécification
Gélose vert brillant (modifiée) | |
Gélose | |
Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose | |
10 / boîte |