Learn More
Bromélaïne, provenant de la tige, 2500 GDU/g, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 448210250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 37189-34-7 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Code produit. 11996941
  • 97.14€ / 25g
Date d’expédition estimée: 12-08-2021
Identifiants chimiques
37189-34-7
MFCD00081423
Spécification
Bromelain
5% max
2500 GDU/g
MFCD00081423
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether
Flacon en verre
25g
37189-34-7
15,1395
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Bromelain
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS Documents
Certificats