Learn More
alpha-bromo-2'-acétonaphthone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71474
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
613-54-7
MFCD00004109
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
69179
2-bromo-1-naphtalène-2-yléthanone
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
613-54-7
MFCD00004109
YHXHHGDUANVQHE-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-2'-acetonaphthone, bromomethyl 2-naphthyl ketone, 2-bromoacetyl naphthalene, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-2-naphthyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-naphthalenyl, 2-bromo-1-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl ethan-1-one, alpha-bromo-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-naphthalen-2-yl-ethanone
69179
2-bromo-1-naphtalène-2-yléthanone
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau α-Bromo-2'-acetonaphthone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 82°C to 85°C
Couleur Marron-violet
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H9BrO
Formule linéaire C10H7COCH2Br
Quantité 10 g
Poids moléculaire (g/mol) 249.11
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-2'-acetonaphthone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.