Learn More
α-bromo-o-tolunitrile, 98 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 163130050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 22115-41-9 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
22115-41-9 | |
196.05 | |
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N | |
89599 | |
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C#N |
C8H6BrN | |
MFCD00001794 | |
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl | |
2-(bromométhyl)benzonitrile |
Spécification
α-Bromo-o-tolunitrile | |
Flacon en verre | |
70°C to 74°C | |
22115-41-9 | |
100.0 | |
C8H6BrN | |
MFCD00001794 | |
2-bromomethyl benzonitrile, 2-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl bromide, a-bromo-o-tolunitrile, alpha bromo-o-tolunitrile, 2 bromomethyl benzonitrile, 2-bromomethyl-benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl bromide, benzonitrile, 2-bromomethyl | |
C1=CC=C(C(=C1)CBr)C#N | |
196.05 | |
196.05 | |
98% |
Authentic | |
Marron-gris à blanc | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
BrCH2C6H4CN | |
09, 470 | |
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromométhyl)benzonitrile | |
89599 | |
Poudre ou morceaux cristallins |
Sécurité et traitement
- a-Bromo-o-tolunitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.