Learn More
Acide α-bromo-p-toluique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77130
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6232-88-8
C8H7BrO2
215.05
MFCD00002567
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
22599
Acide 4-(bromométhyl)benzoïque
C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6232-88-8
C8H7BrO2
215.05
MFCD00002567
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
22599
Acide 4-(bromométhyl)benzoïque
C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau α-Bromo-p-toluic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 223.0°C to 227.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C6H4CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 09,I,195
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Bromo-p-toluic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche