Learn More
Diméthylacétal de bromoacétaldéhyde, 97 %, stabilisé, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 221871000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7252-83-7 Poids : 0.19300kg Transport : UN number : 2929 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité 100mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10042840
  • 104.00€ / 100mL
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
7252-83-7
169.02
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
81672
COC(CBr)OC
C4H9BrO2
MFCD00000213
bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
2-bromo-1,1-diméthoxyéthane
Spécification
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
51°C
1.4450 to 1.4470
148.0°C to 150.0°C
97%
96% min. (GC)
BrCH2CH(OCH3)2
01, 624
Solubility in water: insoluble
COC(CBr)OC
169.02
169.02
1.4300g/mL
Flacon en verre
1.43
100mL
7252-83-7
C4H9BrO2
MFCD00000213
bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-1,1-diméthoxyéthane
81672
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Bromoacetaldehyde dimethyl acetal, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
FDS Documents
Certificats