Learn More
Vert de bromocrésol, sel de sodium, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 402940050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 67763-24-0 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10005760
  • 45.90€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 6
Identifiants chimiques
67763-24-0
720.00
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
23675901
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
C21H13Br4NaO5S
MFCD00148898
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
sodium ; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénolate
Spécification
Bromocresol Green, sodium salt
67763-24-0
C21H13Br4NaO5S
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
Authentic
sodium ; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénolate
23675901
Poudre
Flacon en verre
Noir à marron-vert
Pure
Passes Test
MFCD00148898
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
720.00
720
Réactif ACS
from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
5g
Vidéos
FDS Documents
Certificats