Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de bromocrésol, sel de sodium
Catalog Number p-3756511
34.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
67763-24-0
C21H13Br4NaO5S
720.00
MFCD00148898
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
23675901
sodium ; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénolate
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
67763-24-0
C21H13Br4NaO5S
720.00
MFCD00148898
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYNA-M
3',3'',5',5''-Tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein sodium salt
23675901
sodium ; 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-méthylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthylphénolate
[Na+].CC1=C(Br)C(O)=C(Br)C=C1C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(Br)=C([O-])C(Br)=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bromocresol Green, sodium salt
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 720
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Couleur Noir à marron-vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre