Learn More
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757038
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
74-96-4
C2H5Br
MFCD00000232
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
6332
bromoéthane
CCBr
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
74-96-4
C2H5Br
MFCD00000232
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
6332
bromoéthane
CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bromoethane
Note relative au nom Pure
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5Br
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Beilstein 01, 88
Merck Index 15, 3826
Poids moléculaire (g/mol) 108.966
Poids de la formule 108.97
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide