Learn More
Éther de bromométhyle méthylique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12624947
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
13057-17-5
C2H5BrO
124.97
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
bromomethyl methyl ether, methane, bromomethoxy, bromo methoxy methane, methoxymethyl bromide, ether, bromomethyl methyl, bromomethylmethylether, methoxymethylbromide, mombr, bromo-methoxy-methane, bromomethyl methylether
83093
bromo(méthoxy)méthane
COCBr
13057-17-5
C2H5BrO
124.97
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
bromomethyl methyl ether, methane, bromomethoxy, bromo methoxy methane, methoxymethyl bromide, ether, bromomethyl methyl, bromomethylmethylether, methoxymethylbromide, mombr, bromo-methoxy-methane, bromomethyl methylether
83093
bromo(méthoxy)méthane
COCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bromomethyl methyl ether
Densité 1.5300g/mL
Point d’ébullition 87.0°C
Point d’éclair 26°C
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2OCH3
Indice de réfraction 1.455
Quantité 25 g
Beilstein 01,582
Fieser 10,56
Gravité spécifique 1.53
Poids de la formule 124.97
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromomethyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.