Learn More
(Bromométhyl)triphénylphosphonium de bromure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757089
23.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1034-49-7
C19H17Br2P
436.13
MFCD00011864
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
2733422
bromométhyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
[Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1034-49-7
C19H17Br2P
436.13
MFCD00011864
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
2733422
bromométhyl(triphényl)phosphanium ; Bromure
[Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C to 235.0°C
Couleur Beige à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2P(C6H5)3Br
Quantité 5 g
Poids de la formule 436.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre