Learn More
Bleu de bromophénol, sel de sodium, Acros Organics™
Indicateur
Marque: Acros Organics 403160100
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 34725-61-6 Poids : 0.01000kg
Quantité | 10g |
---|
Description
IndicateurIdentifiants chimiques
34725-61-6 | |
691.94 | |
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M | |
3791690 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C19H9Br4NaO5S | |
MFCD00013793 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein | |
Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate |
Spécification
Bromophenol Blue, sodium salt | |
34725-61-6 | |
MFCD00013793 | |
3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
691.94 | |
691.94 | |
Flacon en verre | |
10g |
Pure | |
C19H9Br4NaO5S | |
19, I, 649 | |
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M | |
Sodium ; 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)-(3,5-dibromo-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzènesulfonate | |
3791690 | |
Réactif ACS | |
>300.0°C |
RMF - Research Use or Further Mfg