Learn More
Rouge de bromophénol, pur, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 304550050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2800-80-8 Poids : 0.05500kg
Quantité 5g
Code produit. 10043660
  • 60.58€ / 5g
En stock, prêt à être expédié: 1
Identifiants chimiques
2800-80-8
512.168
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
76047
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
C19H12Br2O5S
MFCD00023014
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^[6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
Spécification
Bromophenol Red
C19H12Br2O5S
5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
Authentic
2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^[6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
76047
512.19
Pures
from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
5g
2800-80-8
MFCD00023014
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
512.168
5% max. (110°C)
Poudre
Flacon en verre
Marron à marron-rouge
Vidéos
FDS Documents
Certificats