Learn More
Bleu de bromothymol, pur, indicateur de niveau, Fisher Chemical
C27H28Br2O5S, numéro CAS-76-59-5, 5 g, marron à rouge, 624,38 g/mol, 204°C, 5872, cuve en verre, solide
Marque: Fisher Chemical B/4690/44
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 76-59-5 Poids : 0.05000kg
Description
C27H28Br2O5S, numéro CAS-76-59-5, 5 g, marron à rouge, 624,38 g/mol, 204°C, 5872, cuve en verre, solide
Spécification
204°C | |
C27H28Br2O5S | |
624.38 | |
Pures | |
Marron à rouge | |
Solide |
76-59-5 | |
5872 | |
624.38g/mol | |
Cuve en verre | |
5 g |