Learn More
Bromotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509397
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2857-97-8
C3H9BrSi
153.1
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
76113
Bromo(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)Br
2857-97-8
C3H9BrSi
153.1
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
76113
Bromo(triméthyl)silane
C[Si](C)(C)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, réactif de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Bromotrimethylsilane
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 79.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiBr
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4250
Quantité 5 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 153.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.