Learn More
Brucine, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042042
20.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
357-57-3
C23H26N2O4
394.471
MFCD00005942
RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
51413923
(4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one
COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
357-57-3
C23H26N2O4
394.471
MFCD00005942
RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
51413923
(4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one
COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Brucine is used as a denaturing alcohol, lubricant additive, separation of racemic mixtures. Proposed to reduce inflammatory mediators including COX-2, PGE2 and thromboxane B2. Able to induce cell apoptosis, with cytotoxic and antiproliferative effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La brucine est utilisée comme alcool dénaturant, additif lubrifiant, séparation des mélanges racémiques. Soumis pour réduire les médiateurs inflammatoires, y compris le COX-2, le PGE2 et la thromboxane B2. Capable d’induire l’apoptose cellulaire, avec des effets cytotoxiques et antiprolifératifs.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et le benzène, légèrement soluble dans l’eau, l’éther et le glycérol
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Brucine
Point de fusion 175°C to 178°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN1570
Beilstein 63046
Merck Index 14,1455
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,and benzene,slightly soluble in water,ether,and glycerol
Rotation optique −118° (c=2.5 in Chloroform)
Poids de la formule 394.47
Forme physique Poudre