Learn More
Sulfate de brucine heptahydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025660
24.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
60583-39-3
C46H68N4O19S
1013.12
MFCD00150159
PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
126969999
(4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one ; acide sulfurique ; heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
60583-39-3
C46H68N4O19S
1013.12
MFCD00150159
PPJIVFYMRNHHTJ-UMRIXEKQSA-N
brucinesulfateheptahydrate fornitrateanalysis
126969999
(4aR,5aR,8aR,13aR,15aS,15bR)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one ; acide sulfurique ; heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.OS(O)(=O)=O.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34.COC1=CC2=C(C=C1OC)C13CCN4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Brucine sulfate heptahydrate
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.1% max.
Perte à la dessiccation 13.0% max. (1 g, 105°C, 6 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Sensibilité (to nitrate) Passes Test
Merck Index 15, 1464
Poids de la formule 1013.13
Clarity Passes test
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brucine sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.