Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bryce
La semelle impénétrable protège vos pieds contre les objets tranchants et métalliques, tandis que l’embout de sécurité en acier et le couvercle de l’embout renforcé en PU offrent une protection contre les chutes d’objets. La construction en microfibre reste flexible pour résister au ciment et résiste aux substances corrosives.
Marque:  Emma Safety Footwear MM33084846
Informations supplémentaires : Poids : 1.99200kg
Code produit. 15908361
  • 144.16€ / 1 paire
Expédition estimée: 31-07-2024
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Construction en microfibre
  • Striping réfléchissant 3M™
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
EN ISO 20345:2011
Noir
Argent désinfecté Hydro-Tec™
46
Lacets
Bryce
Microfibre
Acier