Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Bryce
La semelle impénétrable protège vos pieds contre les objets tranchants et métalliques, tandis que l’embout de sécurité en acier et le couvercle de l’embout renforcé en PU offrent une protection contre les chutes d’objets. La construction en microfibre reste flexible pour résister au ciment et résiste aux substances corrosives.
Marque: Emma Safety Footwear MM33084840
Informations supplémentaires : Poids : 1.64400kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Construction en microfibre
- Striping réfléchissant 3M™
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
40 |
Lacets | |
Bryce | |
Microfibre | |
Acier |