Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre BS/IP/SL pour liquides transparents (non certifié)
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
178.78€
Spécification
Calibrated | Non |
---|---|
Numéros ASTM | D445, D446 |
Certifications/Conformité | ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105 |
Code produit | Marque | Gamme de viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15969939
|
Paragon Scientific™
BSIPSL1NC |
de 3,5 à 10 cST |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949939
|
Paragon Scientific™
BSIPSL1ANC |
6 à 30 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL2NC |
20 à 100 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989939
|
Paragon Scientific™
BSIPSL2ANC |
60 à 300 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15949949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL3NC |
200 à 1 000 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15929949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL3ANC |
600 à 3 000 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15989949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL4NC |
2 000 à 10 000 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15969949
|
Paragon Scientific™
BSIPSL4ANC |
6 000 à 30 000 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909959
|
Paragon Scientific™
BSIPSL5NC |
20 000 à 100 000 cSt |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
- Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
Spécification
Non | |
D445, D446 | |
ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105 |
Délai de 4 semaines