Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 3 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 3 (Pore size: 16 to 40 μm, Standard: ISO 4793-80).
41.20€ - 185.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4793-80 |
À utiliser avec (application) | Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins |
À utiliser avec (équipement) | Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) |
Porosité | Grade 3, 16 to 40 μm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10481412
|
Robu™
21503 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (dia. ext.) ; 36 mm (dia. int.) | 10 mm |
41.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10032161
|
Robu™
21753 |
75 ml | 50 mm | 52 mm (dia. ext.) ; 48 mm (dia. int.) | 10mm |
54.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10022231
|
Robu™
21123 |
125 ml | 56 mm | 65 mm (dia. ext.) ; 60 mm (dia. int.) | 10 mm |
78.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10003154
|
Robu™
21253 |
250 ml | 65 mm | 85 mm (dia. ext.) ; 80 mm (dia. int.) | 18mm | ||||
10225551
|
Robu™
21553 |
500 ml | 100 mm | 100 mm (dia. ext.) ; 95 mm (dia. int.) | 22 mm |
111.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10265791
|
Robu™
21113 |
1 000 ml | 115 mm | 130 mm (dia. ext.) ; 124 mm (dia. int.) | 22mm |
185.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Product Type: Büchner Filter Funnel
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
- Porosity: Grade 3
- Pore Size: 16-40 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
- For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Spécification
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
Grade 3, 16 to 40 μm |
ISO 4793-80 | |
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) | |
Entonnoir de filtration Buchner |