Learn More
Robu™ Büchner Filter Funnels with Porosity 4 VitraPOR™ Glass Filter Discs
Robu™ Büchner Filter Funnels with Glass Filter Discs are made of pure borosilicate 3.3 glass and are highly resistant to most chemicals, including solvents, acids, and alkalis. The VitraPOR™ filter disc is rated as Porosity 5 (Pore size: 1 to 1.6 μm, Standard: ISO 4793-80).
24.71€ - 529.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 4793-80 |
À utiliser avec (application) | Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins |
À utiliser avec (équipement) | Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) |
Porosité | 4 μm, 10 to 16 μm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10614142
|
Robu™
21504 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (dia. ext.) ; 36 mm (dia. int.) | 10mm | N/A | |||
10080832
|
Robu™
21504 |
50 ml | 53 mm | 40 mm (dia. ext.) ; 36 mm (dia. int.) | 10mm |
44.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10020212
|
Robu™
21124 |
125 ml | 56 mm | 65 mm (dia. ext.) ; 60 mm (dia. int.) | 10mm |
76.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10676573
|
Robu™
21254 |
250 ml | 65 mm | 85 mm (dia. ext.) ; 80 mm (dia. int.) | 18 mm |
88.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10092121
|
Robu™
21554 |
500 ml | 100 mm | 100 mm (dia. ext.) ; 95 mm (dia. int.) | 22mm |
114.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10104411
|
Robu™
21404 |
4000 ml | 206 mm | 190 mm (dia. ext.) ; 180 mm (dia. int.) | 30 mm |
529.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Descripción
- Product Type: Büchner Filter Funnel
- Material: Borosilicate 3.3 Glass (Body), VitraPOR™ Glass (Filter)
- Porosity: Grade 4
- Pore Size: 10-16 μm
- Standard: ISO 4793-80
- For Use With (Application): Filtration
- For Use With (Equipment): Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652)
Especificaciones
Verre borosilicaté | |
Très résistant à la plupart des produits chimiques tels que les solvants, les acides et les alcalins | |
4 μm, 10 to 16 μm |
ISO 4793-80 | |
Guko Rubber Gaskets (e.g. 10430652) | |
Entonnoir de filtration Buchner |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto