Learn More
BUCHI Flacon de 1 500 ml
Flacon à deux pièces offrant un accès facile au produit (flacon en verre uniquement)
Marque: BUCHI 034140
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.48000kg
Description
- Le fond plat permet un maintien ferme sur la paillasse du laboratoire
- Peut être utilisé avec des matériaux à bosse ou moussants ou sur un lyophilisateur pour sécher complètement l’échantillon sans transfert
- Capacité : 1500mL
- Volume utile : 500mL
Spécification
Flacon bécher |