Learn More
BUCHI Jeu de raccords cannelés avec filetage GL14 pour condenseurs
Contient des raccords cannelés, des écrous de bouchon, des joints.
Marque: BUCHI 037287
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- À utiliser avec RotaVapor™
- Raccords cannelés, jeu de 4 pièces, GL14 plié, joint en silicone
Spécification
R-300 | |
Raccord cannelé | |
Silicone | |
Connecteur : GL 14 |