Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Marque: BUCHI 000427
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Description
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif.Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les bases et les substances organiques.Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
- Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
- Utilisation exclusive du verre borosilicaté 3.3 DURAN
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Disponible en volumes de 50 ml à 300 ml
- Disponible sans revêtement, avec revêtement P+G ou P+G LT pour condenseurs de glace secs
Spécification
Verre standard | |
Évaporateur rotatif | |
Sans revêtement | |
3000 mL |
Flacon récepteur | |
Joint sphérique KS-35 | |
Rond |