Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Marque: BUCHI 000424
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Description
Use these receiving flasks with any rotary evaporator. Buchi™ Spherical Receiving Flasks offer high chemical resistance against acids, alkalis and organic substances. Ideal for collecting condensed solvents.
- Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs à rotule (35/20)
- Utilisation exclusive du verre borosilicaté DURAN 3.3
- Haute résistance chimique aux acides, alcalis et substances organiques
- Résistants aux chocs thermiques et aux hautes températures combinés à une faible dilatation thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de la paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des pièces en verre rotatives
- Les pièces en verre sont détendues à 560°C
- Disponibles dans des volumes de 50 ml à 3000 ml
- Disponibles non revêtus ou avec revêtement en plastique et en verre
Spécification
Verre standard | |
Évaporateur rotatif | |
Sans revêtement | |
500 mL |
Flacon récepteur | |
Joint sphérique KS-35 | |
Rond |