Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Godet pour plaques de microtitration
Un excellent récipient pour tenir les plaques de microtitration pendant le procédé de centrifugation.
740.00€ - 9555.00€
Spécification
Quantité 2/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Nbre de positions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de positions Prix Quantité et disponibilité  
11780739
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
13845
Hauteur max. de la plaque de 105 mm
9555.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-06-2024
pour voir le stock disponible 
13405195
Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
13241
Hauteur max. de la plaque 55 mm
960.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 14-06-2024
pour voir le stock disponible 
12605656
Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
13223
Hauteur max. de la plaque 50 mm
740.00€
2 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Disponible pour différentes capacités
  • Fourni par boîtes de 2
Spécification
Spécification
2/boîte