Learn More
Thermo Scientific™ Godets et couvercles pour rotor à godets oscillants 4 places Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ 75-002-000
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6 / 1.6R équipées d’un rotor à godets oscillants 4 places 75-002-000.
209.00€ - 740.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor à godets oscillants TTH-400
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
11886510
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75002004
Bouchon rond pour godet de 400 ml, paire
209.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10317552
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75002002
Seau rond 400 ml
494.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10246872
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
75002001
Godet rectangulaire de 150 ml
740.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R équipées du rotor à godets oscillants à 4 places 75-002-000.
Choisissez des godets rectangulaires ou ronds.
  • Capacité des godets rectangulaires (75-002-001) : 150 ml
  • Capacité des godets ronds (75-002-002) : 400 ml
  • Les couvercles étanches aux aérosols conviennent au confinement biologique.
Informations sur la commande
Les godets et les couvercles sont vendus séparément. Les godets sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Les couvercles sont vendus par paires.
Spécification
Spécification
Rotor à godets oscillants TTH-400