Learn More
Solution tampon à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
64.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21980" pour bénéficier de cette offre.
55.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21980" pour bénéficier de cette offre.
55.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Description
Solution tampon à code couleur pH 7.00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, quantité :1 L, emballage :flacon en plastique PEHD, pH :7, numéro MDL :81857, forme physique :Liquide
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
- Solutions tampons standard et à code couleur
- Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
- Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
- Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
- Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
- Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
- Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
Spécification
Couleur | Jaune |
pH | 7 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 2.5 L |
Numéro MDL | 81857 |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |