Learn More
Solution tampon à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
28.05€ - 157.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL 81857
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
10000642 FDS Afficher les documents Fisher Chemical
J/2855/08
500mL Flacon en plastique PEHD 28.05€
500mL
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 18
10477830 FDS Afficher les documents Fisher Chemical
J/2855/15
1L Flacon en plastique PEHD 40.35€
1L
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 23
10274480 FDS Afficher les documents Fisher Chemical
J/2855/17
2.5L Flacon en plastique PEHD 76.70€
2.50L
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 2 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10171570 FDS Afficher les documents Fisher Chemical
J/2855/21
5L Récipient en plastique 106.00€
5L Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-08-2020
10131620 FDS Afficher les documents Fisher Chemical
J/2855/24
10L Sachet dans une boîte 157.00€
10L
Prix par lots disponible Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 7 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
Spécification
Identifiants chimiques
81857
Spécification
81857
Flacon en plastique PEHD
Jaune
Liquide
7
500mL